Documenti fondamentali
S1266
Sigma-Aldrich
Sucrose monodecanoate
Sinonimo/i:
n-Decanoylsucrose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H40O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.55
Beilstein:
4924317
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
PM
496.55 g/mol
CMC
2.5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
STVGXWVWPOLILC-LUQRLMJOSA-N
Qualità
Mixture of esters
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Saccarosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S8501
Saccarosio
Pranee Inprakhon et al.
Journal of biotechnology, 259, 182-190 (2017-07-29)
Sucrose monocaprate was synthesized by carrying out a lipase-catalyzed transesterification in a non-aqueous biphasic medium. Vinyl caprate was mechanically dispersed into a solution of sucrose in DMSO. The use of DMSO allowed increasing sucrose concentration up to 0.7M (in DMSO).