Documenti fondamentali
RDD015
Sigma-Aldrich
CAPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinonimo/i:
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H11NH(CH2)3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.32
Beilstein:
2835588
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤1% water (Karl Fischer)
pH
3.0-7.0
pKa 
10.4
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: 15 % (w/w), clear, colorless
Assorbimento
≤0.05 at 290 nm at 15 % (w/w)
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1