C2632
CAPS
≥99%
Sinonimo/i:
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
Saggio
≥99%
Stato
crystalline powder
pH
3.0-7.0
pKa (25 °C)
10.4
pKa
10.4
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?