Key Documents
8.43280
Sigma-Aldrich
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
214-492-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
302-303 °C
Solubilità
110 g/L
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1