Key Documents
UFC710008
Millipore
Filtri centrifughi Centricon® Plus
MWCO 100 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Sinonimo/i:
Centrifuge concentrator
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Caratteristiche
holdup volume 75 μL
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
Centricon®
Parametri
15-70 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
121 mm
Diametro
6 cm
Superficie filtrante
19 cm2
Dimensione pori
100 kDa MWCO
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Tipo di filtro: Il filtro centrifugo Centricon
Plus-70 è un dispositivo monouso a perdere progettato per trattare rapidamente soluzioni biologiche acquose di volume compreso fra 15 e 70 mL.
Applicazioni
Il filtro centrifugo Centricon Plus-70 è adatto per la concntrazione e la purificazione di campioni biologici.
Caratteristiche e vantaggi
  • compatibilesolo con centrifughe a rotore basculante
  • in grado di concentrare 70 mL della maggior parte delle soluzioniFino a 350 µL in 15-40 minuti
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Altre note
Solo per fini di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.
Protocolli
Monoclonal antibodies (MAb) continue to gain importance as therapeutic and diagnostic agents for many cancers. The process of screening hybridoma libraries for candidate MAbs typically requires several days to complete and can be labor-intensive when evaluating multiple MAbs in parallel. Ultrafiltration-based MAb purification, on the other hand, is easier, faster (2–3 hours versus 2 days), and yields higher recoveries.