UFC701008
Filtri centrifughi Centricon® Plus
MWCO 10 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Sinonimo/i:
Centrifuge concentrator
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Caratteristiche
holdup volume 75 μL
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
Centricon®
Parametri
15-70 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
121 mm
Diametro
6 cm
Superficie filtrante
19 cm2
Volume d’esercizio
15—70 mL
Dimensione pori
10 kDa MWCO
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- concentrazione e dissalazione di eluati di colonne cromatografiche
- concentrazione di anticorpi monoclonali
- concentrazione di proteine o virus da surnatanti di colture
- chiarificazione di omogenati di tessuto e di lisati cellulari
- scambio di tamponi o diafiltrazione
Caratteristiche e vantaggi
- Recupero tipico 90%
- Concentrazione da 50X a 200X
- Ridotto volume morto
- L'alloggiamento in polipropilene minimizza l'adsorbimento aspecifico
- Possono concentrare fino a 70 mL di soluzione portandoli a 350 μL in soli 25 minuti
- Un meccanismo di arresto di sicurezza impedisce che il campione venga portato a secco
- Pronti all'uso. Non richiedono assemblaggio.
I clienti hanno visto anche
Articoli
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.