PBGC04310
Filtri a membrana PES, NMWCO 10 kDa
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 10 kDa
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
44.5 mm
Diam. filtro
44.5 mm
Superficie filtrante
13.4 cm2
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Le membrane in PES Biomax sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi più elevati di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametro dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili in un′ampia gamma di dimensioni dei pori per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1