Key Documents
PLGC07610
Millipore
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 10 kDa
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 10 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Ultracel®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
41.8 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Assemblare la cella con agitatore Amicon con una membrana di vostra scelta. Le membrane per dischi da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel e polietersolfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una gran varietà di dimensioni & diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Le membrane in PES Biomax sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi più elevati di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametro dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili in un′ampia gamma di dimensioni dei pori per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PLGC
Configurazione del dispositivo: dischi da ultrafiltrazione
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Applicazioni
Cellulosa rigenerata Ultracel, NMWL 10 kDa, 76 mm di diametro
Linkage
Sostituisce: 13642
Note legali
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jorune Sakalauskaite et al.
Journal of structural biology, 211(1), 107497-107497 (2020-03-30)
Molluscs, the largest marine phylum, display extraordinary shell diversity and sophisticated biomineral architectures. However, mineral-associated biomolecules involved in biomineralization are still poorly characterised. We report the first comprehensive structural and biomolecular study of Spondylus gaederopus, a pectinoid bivalve with a
André R A Marques et al.
Autophagy, 16(5), 811-825 (2019-07-10)
CTSD (cathepsin D) is one of the major lysosomal proteases indispensable for the maintenance of cellular proteostasis by turning over substrates of endocytosis, phagocytosis and autophagy. Consequently, CTSD deficiency leads to a strong impairment of the lysosomal-autophagy machinery. In mice