Documenti fondamentali
PLGC15005
Millipore
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 10 kDa
Ultracel®, filter diam. 150 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 10 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Ultracel®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
150 mm
Superficie filtrante
177 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Assemblate la cella con agitatore Amicon con una membrana di vostra scelta. I dischi di membrana da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel o in polietersolfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una gran varietà di dimensioni & diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole.
Le membrane Biomax in PES sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi maggiori di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametri dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili con pori di svariate dimensioni per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PLGC
Configurazione del dispositivo: dischi da ultrafiltrazione
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Applicazioni
Cellulosa rigenerata Ultracel, NMWL 10 kDa, 150 mm di diametro
Linkage
Sostituisce: 13661AM
Note legali
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1