Key Documents
UFSC20001
Cella con agitatore Amicon® da 200 mL
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinonimo/i:
Amicon Cell, Stirred Cell, Stirred Cell 200mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
Materiali
316 stainless steel ring(s) (stir bar retaining)
316 stainless steel washer
Nylon connections (Luer on filtrate tubing)
Tygon® tubing (filtrate; E-3603)
polyacetal base
polyacetal support (for stir bar)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone body
polysulfone cap
polysulfone holder (for membrane)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon®
Parametri
200 mL process volume
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
15.5 cm (6.1 in.)
Diam. filtro
63.5 mm
Superficie filtrante
28.7 cm2
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
La cella con agitatore Amicon assicura alte portate con le soluzioni contenenti macrosoluti fino a una concentrazione del 10%. Consente di eseguire rapidamente la concentrazione, ma è possibile anche operare la rimozione dei sali prima della concentrazione nella stessa unità.
Principio
Pressione
Linkage
Sostituisce: 5123
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.