R4877
Rennin from calf stomach
≥20 units/mg protein
Sinonimo/i:
Chymosin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥20 units/mg protein
Purificato mediante
crystallization
Composizione
Protein, ≥40%
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3