PZ0386
PF-06456384 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Cyano-4-[[3-[2-[[[2-(4-piperidinyl)ethyl]amino]methyl]-4-pyridinyl]-3′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]oxy]-N-1,2,4-thiadiazol-5-yl-benzenesulfonamide trihydrochloride, Benzenesulfonamide, 3-cyano-4-[[3-[2-[[[2-(4-piperidinyl)ethyl]amino]methyl]-4-pyridinyl]-3′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]oxy]-N-1,2,4-thiadiazol-5-yl-, hydrochloride (1:3)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=C(C3=CC(CNCCC4CCNCC4)=NC=C3)C=C(C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)C=C2)(NC6=NC=NS6)=O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3