SML2534
DJ-V-159
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N1,N3-Bis(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)isophthalamide, N1,N3-bis[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-Benzenedicarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C3
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3