93484
Diclofenac
analytical standard
Sinonimo/i:
Acido 2-[(2,6-diclorofenil)amino]benzeneacetico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤2.0% water
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
LC/MS/MS Analysis of Drugs in Plasma on Ascentis® Express C18 after Extraction using SPME LC Tips