Documenti fondamentali
PZ0381
Sigma-Aldrich
PF-06651385
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)-N-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)benzenesulfonamide, PF 06651385, PF06651385
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11ClF3N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.85
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClC1=CC(COC2=CC=C(S(NC3=NC=NS3)(=O)=O)C=C2)=CC=C1OC(F)(F)F
InChI
1S/C16H11ClF3N3O4S2/c17-13-7-10(1-6-14(13)27-16(18,19)20)8-26-11-2-4-12(5-3-11)29(24,25)23-15-21-9-22-28-15/h1-7,9H,8H2,(H,21,22,23)
XOYPCMZEMYSCQC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06651385 is an Nav1.3 voltage-gated sodium channel modulator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)