Key Documents
PZ0333
Sigma-Aldrich
PF-06412154 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-[(1R)-1-[(3-Methyl-2-quinolinyl)amino]butyl]benzoyl]-β-alanine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27N3O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.95
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]Cl.OC(CCNC(C1=CC=C([C@H](NC2=C(C)C=C(C=CC=C3)C3=N2)CCC)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-3-6-20(26-23-16(2)15-19-7-4-5-8-21(19)27-23)17-9-11-18(12-10-17)24(30)25-14-13-22(28)29;/h4-5,7-12,15,20H,3,6,13-14H2,1-2H3,(H,25,30)(H,26,27)(H,28,29);1H/t20-;/m1./s1
BTOHFLWOXYLUQK-VEIFNGETSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06412154 hydrochloride is a glucagon receptor antagonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3