Y0000825
Niflumic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 2-Chloronicotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
niflumic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
176-178 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)