R1131
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum
Sinonimo/i:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
indirect ELISA: 1:150,000
quantitative precipitin assay: 15.0 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1