Key Documents
PZ0110
Sigma-Aldrich
SC-57461A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl β-alanine hydrochloride, SC-57461 hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
SC-57461A is an inhibitor of leukotriene A4 hydrolase.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to leukotriene receptors for your research needs.