PZ0250
PF-04859989 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3S)-3-Amino-1-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one; L-3-Amino-3,4-dihydro-1-hydroxycarbstyril hydrochloride, PF-4859989 hydrochloride, PF04859989 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N[C@H]1CC2=CC=CC=C2N(O)C1=O.Cl
InChI
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11(13)9(7)12;/h1-4,7,13H,5,10H2;1H/t7-;/m0./s1
WZOBDOKCHIUXAY-FJXQXJEOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)