P2508
Proflavine hemisulfate salt hydrate
powder
Sinonimo/i:
3,6-Diaminoacridine hemisulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Solubilità
H2O: 10 mg/mL
Fluorescenza
λex 444 nm; λem 508 nm (0.01M HCl)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.Nc4ccc5cc6ccc(N)cc6nc5c4
InChI
1S/2C13H11N3.H2O4S.H2O/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4;/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4);1H2
DTRLDKDFCPUGCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?