856177
Methyl viologen dichloride hydrate
98%
Sinonimo/i:
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride, Gramoxone, Paraquat dichloride
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[H]O[H].C[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH.H2O/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;;/h3-10H,1-2H3;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
RLGVBTFWTZJYIL-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used as a mediator in the synthesis of ultrasmall bimetallic PdAg nanocatalysts.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Light-Emitting Polymers
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.