390062
Thiazole Orange
Dye content ~90 %
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-[(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)methyl]quinolinium p-tosylate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ~90%
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
512 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CN2C(\Sc3ccccc23)=C\c4cc[n+](C)c5ccccc45
InChI
1S/C19H17N2S.C7H8O3S/c1-20-12-11-14(15-7-3-4-8-16(15)20)13-19-21(2)17-9-5-6-10-18(17)22-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-13H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
ACOJCCLIDPZYJC-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?