Documenti fondamentali
151645
Sigma-Aldrich
Thiazole
99%
Sinonimo/i:
3-Azathiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.13
Beilstein:
103852
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Thiazole is a naturally occurring compound in sesame seed oil and chicken.
Applicazioni
Thiazoles were used to create novel recognition motifs for interaction with divalent and trivalent metal ions in siderophores or antibiotics.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Lebensm. Wiss. Technol., 19, 122-122 (1986)
Koryo, 165, 91-91 (1990)
Chem. Abstr., 105, 189645q-189645q (1986)
Thiazole and oxazole peptides: biosynthesis and molecular machinery.
R S Roy et al.
Natural product reports, 16(2), 249-263 (1999-05-20)
Chem. Abstr., 113, 210350s-210350s (1990)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
151645-5G4061838739322
151645-1G4061838739315