P2144
Peanut oil
delivery vehicle for lipophilic compounds
Sinonimo/i:
Arachis Oil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
peanut oil
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Composizione
Unsaturated fatty acids, ~80%
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
oleic acid
Tipo di lipide
oils
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves