1500557
USP
Peanut oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
peanut oil
Produttore/marchio commerciale
USP
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
539.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
282 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)