1617500
USP
Soybean oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Soya oil from Glycine max
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
soybean oil
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.4743 (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)