1642347
USP
Sunflower oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sunflower oil
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)