N2787
Monoclonal Anti-Neurofilament 160 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone RMO44, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Neurofilament Medium Chain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RMO44, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, zebrafish
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of SHSy5y human neuroblastoma cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rat ... Nefm(24588)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blot analysis
- immunohistochemistry
- antibody labelling
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)