N1665
5′-Nucleotidase human
recombinant, expressed in CHO cells, vial of 6-12 μg
Sinonimo/i:
CD73, NT5E, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in CHO cells
Livello qualitativo
Descrizione
contains a C-terminal 6-His tag
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
solution
enzyme activity
≥15 units/mg protein
PM
~61 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Confezionamento
vial of 6-12 μg
Impurezze
≤1.0 EU/μg endotoxin
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NT5E(4907)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3