Key Documents
AB5539
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-neurofilamento H
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
NF-H
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, pig, bovine, feline, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Nefh(528842)
cat ... Nefh(101087272)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Specificità
Riconosce il neurofilamento pesante (NF-H). Colora in modo nitido i filamenti citoplasmatici dei corpi cellulari neuronali e, in particolare, degli assoni.
Immunogeno
NF-H bovino purificato.
Applicazioni
L'anticorpo anti-neurofilamento H è un anticorpo diretto contro il neurofilamento adatto all′uso in IC, IH, IH(P) e WB.
Western blot: 1:1.000-1:10.000 usando ECL. Riconosce una banda di 200-220 kDa.
Immunoistochimica: diluizione 1:1.000-1:10.000 su sezioni di tessuto congelate o incluse in paraffina. Come fissativo è consigliata la paraformaldeide al 4%.
Immunocitochimica: diluizione 1:1.000-1:10.000 su cellule in coltura fissate per un minuto in formalina al 3,7% e per un minuto in metanolo a -20°C.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente.
Descrizione del bersaglio
200 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgY di pollo purificate in PBS contenente azoturo di sodio 5mM.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: cervello.
Controllo negativo: rene, fegato.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Zu-Lin Chen et al.
Developmental biology, 327(1), 158-168 (2009-01-03)
Laminins have dramatic and varied actions on neurons in vitro. However, their in vivo function in brain development is not clear. Here we show that knockout of laminin gamma1 in the cerebral cortex leads to defects in neuritogenesis and neuronal
The neurotoxicological effects of mastoparan Polybia-MPII at the murine neuromuscular junction: an ultrastructural and immunocytochemical study.
Thalita Rocha, Bibiana M de Souza, Mario S Palma, Maria Alice da Cruz-Hofling, John Buchanan Harris
Histochemistry and Cell Biology null
Neuromuscular toxicology of the venom of Collett's snake (Pseudechis colletti): a histopathological study.
Andrew J Hart,Wayne C Hodgson,Tracey Scott-Davey,John B Harris
Muscle and Nerve null
Combined application of brain-derived neurotrophic factor and neurotrophin-3 and its impact on spiral ganglion neuron firing properties and hyperpolarization-activated currents.
Karina Needham,Bryony A Nayagam,Ricki L Minter,Stephen J O'Leary
Hearing Research null
Cardioprotection induced by Na+/K+-ATPase activation involves extracellular signal-regulated kinase 1/2 and phosphoinositide 3-kinase/Akt pathway.
Zheng J, Koh X, Hua F, Li G, Larrick JW, Bian JS
Cardiovascular Research null