NE1022
PhosphoDetect Anti-Neurofilament H Mouse mAb (SMI-31)
liquid, clone SMI-31, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-neurofilament antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SMI-31, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
chicken, Xenopus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, heat pre-treatment required, see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Yang, C.C., et al. 1998. Brain121, 1089.
Giasson, B.I and Mushynski, W.E. 1996. J. Biol. Chem.271, 30404.
Mirabella, M., et al. 1996. J. Neuropath. Exp. Neurol.55, 774.
Xiao, J. and Monteiro, M.J. 1994. J. Neurosci.14, 1820.