MAB5448
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, TA51
Sinonimo/i:
NF-H
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, clone TA51, culture supernatant, clone TA51, Chemicon®
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TA51, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, hamster, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
rhesus monkey ... Nefh(717705)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
for 1 h at 25°C, and the protein concentrations in the supernatants were determined. Proteins were separated on 7.5% SDS-PAGE gels, {Tu. P et al (1995) J Cell Biol 129:1629-1640}
Immunohistochemistry on frozen sections; not effective on paraffin tissues in original work. {Carden et al, 1987}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1