MTCT8840
MTC™ Bio DuoClick™ Two Position Screw-cap Culture Tube
capacity 14 mL, polystyrene, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25EA)
Sinonimo/i:
culture test tube, pipetting tip, pipetting tips, plastic culture tube, plastic tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
round
screw cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pack of 500 ea (20 x bags 25EA)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio T8840
Parametri
1400 × g speed
Capacità
14 mL
diam. × lung.
17 mm × 100 mm
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Descrizione generale
DuoClick™ tubes are available e-beam sterilized, with screw caps attached, and in ready-to-use rack packaging.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- New patent pending screw-cap!
- Aerobic culturing at first click
- Anaerobic after second click
- Printed graduations
- Flat, markable screw-cap
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)