55464-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
PSA/ENVI-Carb Tube 2, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Sinonimo/i:
QuEChERS
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supel™ QuE, PSA/ENVI-Carb Tube 2, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
agenzia
suitable for BS EN 15662:2008
Nome Commerciale
Supel™
Composizione
Magnesium Sulfate, 900 mg
Supelclean™ ENVI-Carb, 45 mg (Cat. No. 57210-U)
Supelclean™ PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
Confezionamento
pk of 50
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
15 mL , Shaker Compatible
Gruppo funzionale matrice
PSA phase
carbon phase
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with most QuEChERS shakers
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Compatibilità
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology
Contenuto correlato
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS is a ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe’ sample cleanup method used to prepare food and agricultural samples for pesticides analysis. QuEChERS is based on the Solid Phase Extraction (SPE) technique of sample preparation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
55464-U | 4061833528686 |