55234-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Sinonimo/i:
QuEChERS
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supel™ QuE, Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
agenzia
AOAC® 2007.01
Nome Commerciale
Supel™
Composizione
magnesium sulfate, 6 g
sodium acetate, 1.5 g (Cat. No. 58750)
Confezionamento
pk of 50
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
15 mL
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Compatibilità
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Extraction of Permethrin Pesticides from Spinach Using QuEChERS Methodology with Automated Shaking
Determination of Neonicotinoids in Honey using a Chromolith RP-18 HPLC column and UV Detection
Protocolli
Supelco's Z-Sep+ sorbent effectively removes fat and pigment interferences from avocado, with good pesticide recoveries; it removes more matrix than traditional PSA/C18 sorbent, and produces a lower background for GC-MS analysis.
A highly selective and sensitive analytical method was developed for chloramphenicol using a QuEChERS type sample preparation approach and LC-MS/MS detection.
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel™ QuE and Ascentis® Express
LC/MS/MS Analysis of Neonicotinoid Pesticides in Dandelion Blossoms on Ascentis® Express C18 after Dispersive SPE (QuEChERS) using Supel™ QuE
Contenuto correlato
Supel QuE Z-Sep+ was successfully demonstrated for cleanup of beef kidney matrix, providing reduced background and less interference in the GC-MS analysis of the target pesticides
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography is a common analytic technique used to separate and analyze volatile compounds in the gas phase. GC is applied in many industries for quality control, and to identify and/or quantify compounds in a mixture.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPEGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
55234-U | 4061835552436 |