MAK078
Xanthine Oxidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
XO Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
rheumatological diseases; gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... XDH(7498)
mouse ... XDH(22436)
rat ... XDH(497811)
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)