M9695
Matrix Metalloproteinase-12, Catalytic Domain
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
MMP-12, Macrophage Elastase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
calculated mol wt 20.3 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MMP12(4321)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)