164610
p-Aminophenylmercuric Acetate
An organomercurial agent used for the activation of latent MMPs in vitro. Acts by facilitating the loss of the enzyme propeptide domain through an autolytic cleavage known as the cysteine switch.
Sinonimo/i:
p-Aminophenylmercuric Acetate, APMA
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
yellow
Solubilità
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Activation of latent MMPs in vitro
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, G.P., et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3