M7278
Terreno essenziale minimo di Eagle
HEPES modification, with Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno essenziale minimo di Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
pH
>7.2
Componenti
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1