Documenti fondamentali
R5886
SAFC
Terreno di coltura RPMI-1640
HEPES modification, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nome del prodotto
Terreno di coltura RPMI-1640, HEPES Modification, With 25 mM HEPES, without L-glutamine., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
pH
>7.2
Componenti
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
Questo terreno RPMI-1640 è supplementato con HEPES. L'HEPES è un tampone fisiologico di Good che aiuta a migliorare la stabilità del pH del terreno rispetto a quanto avviene con i tamponi bicarbonato.
Applicazioni
Il terreno RPMI-1640 è stato usato per la coltura di:
  • linee cellulari linfoblastoidi umane
  • cellule di cancro della prostata
  • miociti estratti da sangue umano
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stephanie Puukila et al.
International journal of radiation biology, 95(8), 1072-1084 (2019-05-30)
Purpose: Diagnostic radiation is an important part of patient care in the Intensive Care Unit; however, there is little data on the acute effects of exposure to these doses. We investigated pulmonary and splenic response 30 minutes, 4 hours or 24 hours after
Marga J Bouma et al.
Stem cell research, 41, 101654-101654 (2019-11-18)
Lymphoblast cells from four individuals of a family of two genetically unrelated parents and their monozygotic twins were used to generate integration-free human induced pluripotent stem cells (hiPSCs). Reprogramming factors were delivered by co-electroporation of three episomal-based plasmids expressing OCT3/4
Katrin Kleinmanns et al.
EBioMedicine, 56, 102783-102783 (2020-05-27)
The completeness of resection is a key prognostic indicator in patients with ovarian cancer, and the application of tumour-targeted fluorescence image-guided surgery (FIGS) has led to improved detection of peritoneal metastases during cytoreductive surgery. CD24 is highly expressed in ovarian
Iveta Gažová et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 498-498 (2020-07-29)
The response of the human acute myeloid leukemia cell line THP-1 to phorbol esters has been widely studied to test candidate leukemia therapies and as a model of cell cycle arrest and monocyte-macrophage differentiation. Here we have employed Cap Analysis
Serena De Lucia et al.
PloS one, 13(1), e0191084-e0191084 (2018-01-18)
Artemisinin resistance is a major threat to malaria control efforts. Resistance is characterized by an increase in the Plasmodium falciparum parasite clearance half-life following treatment with artemisinin-based combination therapies (ACTs) and an increase in the percentage of surviving parasites. The