Key Documents
R7509
Sigma-Aldrich
Terreno di coltura RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered,suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Terreno di coltura RPMI-1640, Modified, with sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: no
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno RPMI 1640 è stato sviluppato nel 1966 presso il Roswell Park Memorial Institute da Moore e i suoi collaboratori. Inizialmente ottenuto da una modifica del terreno 5A di McCoy per supportare la crescita di cellule linfoblastoidi in sospensione, si è visto successivamente che è in grado di supportare anche la crescita di un′ampia varietà di cellule che dipendono dall′adesione. Inizialmente ideato per essere supplementato con siero, l′RPMI 1640 si è dimostrato in grado di supportare la crescita di diverse linee cellulari anche in assenza di siero. È anche ampiamente usato in protocolli di fusione e per la crescita di cellule ibride. Questo terreno è adatto per la coltura di leucociti umani normali e neoplastici.
RPMI-1640 Medium is suitable for culturing human normal and neoplastic leukocytes. 
Applicazioni
RPMI-1640 Medium has been used:
  • to culture Mantle cell lymphoma cells
  • to culture mouse podocytes
  • in the extraction of whole bone marrow from rat Femur and tibia bones
Altre note
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at clonal densities.
Use this medium when working with stem cells or when growing cells at low densities.
Also recommended for in vitro diagnostics use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ingvild S M Gabrielsen et al.
PloS one, 14(7), e0218858-e0218858 (2019-07-02)
Antigen presenting cells (APCs) in the thymus play an essential role in the establishment of central tolerance, i.e. the generation of a repertoire of functional and self-tolerant T cells to prevent autoimmunity. In this study, we have compared the transcriptomes
Sandra Karch et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(14), 6121-6139 (2018-06-26)
β-site APP-cleaving enzyme 1 (BACE1) is a major player in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Structural and functional fluorescence microscopy offers a powerful approach to learn about the physiology and pathophysiology of this protease. Up to now, however, common labeling
Alyson A Fiorillo et al.
Frontiers in immunology, 11, 151-151 (2020-03-11)
MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNA molecules that regulate important intracellular biological processes. In myasthenia gravis (MG), a disease-specific pattern of elevated circulating miRNAs has been found, and proposed as potential biomarkers. These elevated miRNAs include miR-150-5p, miR-21-5p, and miR-30e-5p
Marina Wright Muelas et al.
Scientific reports, 9(1), 17960-17960 (2019-12-01)
We recently introduced the Gini coefficient (GC) for assessing the expression variation of a particular gene in a dataset, as a means of selecting improved reference genes over the cohort ('housekeeping genes') typically used for normalisation in expression profiling studies.
Stefan Kluge et al.
MethodsX, 7, 100865-100865 (2020-04-11)
Since elevated plasma triglycerides are an independent risk factor for cardiovascular diseases, lipoprotein lipase (LPL) is an interesting target for drug development. However, investigation of LPL remains challenging, as most of the commercially available assays are limited to the determination