D5921
DMEM - low glucose
With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: no
sodium pyruvate: no
glucose: low
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- living colon cancer SW620 cells
- human breast carcinoma cell lines MCF-7(13), KPL and MDA-MB-231
- mammal and canine derived adipose-derived mesenchymal stem cells
Ricostituzione
Altre note
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?