M5775
Terreno essenziale minimo di Eagle
With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno essenziale minimo di Eagle, With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1