M4642
Terreno essenziale minimo di Eagle
With Hanks′ salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno essenziale minimo di Eagle, With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
glucose: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
HEPES: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of the Hank′s MEM (HMEM)-Pipes buffer to induce anaphylatoxin induced-ear swelling in mice
- as a component of the slice culture medium (SCM) for the incubation of mouse hippocampal slice cultures
- to culture Müller cells from guinea pigs
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1