M4892
McCoy′s 5A Medium
Modified, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
5A basal medium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.21915 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- human colon carcinoma cell lines (HCT116, RKO, FET, CBS, HCT116b, and TENN) to study the function of leucine-rich repeat-containing G-protein-coupled receptor (LGR5) in colon cancer metastasis
- human colorectal HCT116 cells to study miR-224 over-expression in cancer
- osteoblasts to study ion reactivity of calcium-deficient hydroxyapatite in standard cell culture media
Azioni biochim/fisiol
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3