M4001
5-Methoxy-DL-tryptophan
≥98% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
5-Methoxy-DL-tryptophan,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
crystalline
Colore
white to light beige
Punto di fusione
258-261 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]cc(CC(N)C(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-17-8-2-3-11-9(5-8)7(6-14-11)4-10(13)12(15)16/h2-3,5-6,10,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16)
KVNPSKDDJARYKK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?