M3895
Mucin from bovine submaxillary glands
Type I-S
Sinonimo/i:
MUC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine submaxillary glands
Livello qualitativo
Tipo
Type I-S
Forma fisica
powder
Composizione
Bound sialic acids, 9-24%
tecniche
electrophoresis: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... BSM(286841)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the quantification of mucin
- as a component of artificial tear solution
- as a substrate for recombinant sialidase Gardnerella vaginalis
- to investigate a galactose-specific lectin from the red marine alga Ptilota filicina
- to study the characterization of a unique mucin-like glycoprotein secreted by a human endometrial adenocarcinoma cell line (Ishikawa)
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3