M0393
Terreno di coltura 199
With Hanks′ salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
M199 Medium, TCM 199
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno di coltura 199, With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to test and determine the pH sensitivity of the sensors in a complex environment
- as a culture medium during oocyte harvesting
- as a component of Leishmania donovani (LdBOB) promastigote media for culturing L. donovani
- to culture visceral adipose tissue explants
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3