C1615
Supplemento per colture di cellule CHO in feed batch
Animal Component-free, solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Stato
solution
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
glucose: no
phenol red: no
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Nutriente concentrato formulato per ottimizzare la crescita delle cellule CHO e la produzione di proteinericombinanti in colture di bioreattori alimentate in fed-batch.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Seong A Kang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1203-1213 (2019-06-25)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular metabolic processes. Dysregulation of this kinase complex can result in a variety of human diseases. Rapamycin and its analogs target mTORC1 directly; however, chronic treatment in certain cell